2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56948-1G PC56948-250MG
APOSPC56948-1GEA 549 EUR
APOSPC56948-1G APOSPC56948-250MG
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Pto. de fusión: 59…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18415552
Núm. CAS: 1261561-82-3