2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC56951-1G PC56951-250MG PC56951-5G
APOSPC56951-1GEA 445 EUR
APOSPC56951-1G APOSPC56951-250MG APOSPC56951-5G
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19213737
Núm. CAS: 878804-93-4