2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56952-100MG PC56952-1G PC56952-250MG
APOSPC56952-100MGEA 43.5 EUR
APOSPC56952-100MG APOSPC56952-1G APOSPC56952-250MG
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25476529
Núm. CAS: 1315611-68-7