4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56953-1G PC56953-250MG PC56953-5G
APOSPC56953-1GEA 290 EUR
APOSPC56953-1G APOSPC56953-250MG APOSPC56953-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₄BrF₂NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409103
Núm. CAS: 263349-74-2