4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56954-1G PC56954-250MG PC56954-5G
APOSPC56954-1GEA 313 EUR
APOSPC56954-1G APOSPC56954-250MG APOSPC56954-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₆BrF₂NO₂S
MW: 286.094 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18426223
Núm. CAS: 1263274-99-2