5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56956-1G PC56956-250MG
APOSPC56956-1GEA 567 EUR
APOSPC56956-1G APOSPC56956-250MG
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄F₄N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31710614
Núm. CAS: 2366994-50-3