2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56957-1G PC56957-250MG
APOSPC56957-1GEA 575 EUR
APOSPC56957-1G APOSPC56957-250MG
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₃
MW: 186,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31722920
Núm. CAS: 2091910-19-7