1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56966-1G PC56966-250MG PC56966-5G
APOSPC56966-1GEA 60.9 EUR
APOSPC56966-1G APOSPC56966-250MG APOSPC56966-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261145
Núm. CAS: 627526-90-3