2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56967-1G PC56967-250MG PC56967-5G
APOSPC56967-1GEA 33.5 EUR
APOSPC56967-1G APOSPC56967-250MG APOSPC56967-5G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrClF₃O₂
MW: 303.46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28991853
Núm. CAS: 1956322-96-5