2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56968-1G PC56968-250MG PC56968-5G
APOSPC56968-1GEA 665 EUR
APOSPC56968-1G APOSPC56968-250MG APOSPC56968-5G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812115
Núm. CAS: 1415130-43-6