2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56969-1G PC56969-250MG
APOSPC56969-1GEA 719 EUR
APOSPC56969-1G APOSPC56969-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂BrClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27959253
Núm. CAS: 1415130-42-5