3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC56972-1G PC56972-5G PC56972-25G
APOSPC56972-1GEA 159 EUR
APOSPC56972-1G APOSPC56972-5G APOSPC56972-25G
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194237
Núm. CAS: 231297-62-4
UN: 3261
ADR: 8,III