[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC56973-1G
PC56973-250MG
APOSPC56973-1GEA
126
EUR
APOSPC56973-1G
APOSPC56973-250MG
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formula:
C₁₀H₇F₃OS Pto. de fusión: 71…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12032283 Núm. CAS: 1171926-67-2 |