2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)anisole, 2-Iodo-1-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
PC56976-1G PC56976-250MG PC56976-5G
APOSPC56976-1GEA 575 EUR
APOSPC56976-1G APOSPC56976-250MG APOSPC56976-5G
2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₃IO
MW: 302.032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398113
Núm. CAS: 1261501-08-9