(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (S)-(1-fluoro-3-phenylpropan-2-yl)carbamate
PC56982-1G PC56982-250MG
APOSPC56982-1GEA 58 EUR
APOSPC56982-1G APOSPC56982-250MG
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₂₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30378947
Núm. CAS: 2006287-06-3