3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56999-1G PC56999-250MG
APOSPC56999-1GEA 736 EUR
APOSPC56999-1G APOSPC56999-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄BrFIN
MW: 315,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31443828
Núm. CAS: 2090537-24-7