2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57000-1G PC57000-5G
APOSPC57000-1GEA 129 EUR
APOSPC57000-1G APOSPC57000-5G
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₃H₄BrF₃O₃S
Pto. Ebullición: 230 °C
Densidad: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11656439
Núm. CAS: 103935-47-3
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II