5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57007-1G PC57007-5G PC57007-250MG
APOSPC57007-1GEA 168 EUR
APOSPC57007-1G APOSPC57007-5G APOSPC57007-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16631268
Núm. CAS: 105391-76-2