5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
PC57008-1G PC57008-250MG PC57008-100MG
APOSPC57008-1GEA 386 EUR
APOSPC57008-1G APOSPC57008-250MG APOSPC57008-100MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₃F₃N₂O₃
MW: 302,249 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20481820
Núm. CAS: 1346521-27-4