3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57009-1G PC57009-250MG
APOSPC57009-1GEA 836 EUR
APOSPC57009-1G APOSPC57009-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂O
MW: 281.029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074536
Núm. CAS: 1346521-23-0