Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-chloro-5-fluoropyridine-4-carboxylate
PC57011-250MG PC57011-1G PC57011-100MG
APOSPC57011-250MGEA 92.8 EUR
APOSPC57011-250MG APOSPC57011-1G APOSPC57011-100MG
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Formula: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909836
Núm. CAS: 876919-10-7