Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluoro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylate
PC57012-250MG PC57012-1G PC57012-5G
APOSPC57012-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC57012-250MG APOSPC57012-1G APOSPC57012-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate 95%
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09951945
Núm. CAS: 885588-14-7