Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57015-1G PC57015-250MG
APOSPC57015-1GEA 287 EUR
APOSPC57015-1G APOSPC57015-250MG
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698111
Núm. CAS: 1210419-26-3