Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-fluoro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 6-chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylate
PC57018-1G
APOSPC57018-1GEA 539 EUR
APOSPC57018-1G
Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Formula: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Pto. de fusión: 87…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698136
Núm. CAS: 78686-78-9