2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-2,4-difluoronitrobenzene
PC57022-1G
PC57022-25G
PC57022-5G
APOSPC57022-1GEA
21.9
EUR
APOSPC57022-1G
APOSPC57022-25G
APOSPC57022-5G
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Formula:
C₆H₄F₂N₂O₂ MW: 174.105 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11110684 Núm. CAS: 25892-09-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |