2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyano-4-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC57024-1G PC57024-5G PC57024-10G
APOSPC57024-1GEA 60.9 EUR
APOSPC57024-1G APOSPC57024-5G APOSPC57024-10G
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21606312
Núm. CAS: 1361385-30-9