Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57027-1G PC57027-5G
APOSPC57027-1GEA 152 EUR
APOSPC57027-1G APOSPC57027-5G
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride
Formula: C₈H₇FN₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20489386
Núm. CAS: 934830-01-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III