4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57043-1G PC57043-250MG PC57043-5G
APOSPC57043-1GEA 0 EUR
APOSPC57043-1G APOSPC57043-250MG APOSPC57043-5G
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21603855
Núm. CAS: 903513-58-6