2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Fluoro-6-iodophenyl)methanol
PC57046-1G PC57046-5G
APOSPC57046-1GEA 24.8 EUR
APOSPC57046-1G APOSPC57046-5G
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FIO
MW: 252,025 g/mol
Pto. de fusión: 54…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910144
Núm. CAS: 911825-94-0