4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminobenzal fluoride hydrochloride, α,α-Difluoro-p-toluidine hydrochloride
PC57048-1G PC57048-250MG
APOSPC57048-1GEA 177 EUR
APOSPC57048-1G APOSPC57048-250MG
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₇F₂N·ClH
MW: 179,595 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28145075
Núm. CAS: 1980063-54-4