3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57052-5G PC57052-10G
APOSPC57052-5GEA 250 EUR
APOSPC57052-5G APOSPC57052-10G
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396947
Núm. CAS: 1261615-96-6