2-Nitrobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC57055-1G
PC57055-5G
APOSPC57055-1GEA
69.6
EUR
APOSPC57055-1G
APOSPC57055-5G
2-Nitrobenzal fluoride
2-Nitrobenzal fluoride
Formula:
C₇H₅F₂NO₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD23382510 Núm. CAS: 64747-65-5 |