2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminobenzal fluoride hydrochloride, α,α-Difluoro-o-toluidine hydrochloride
PC57056-1G PC57056-250MG PC57056-5G
APOSPC57056-1GEA 168 EUR
APOSPC57056-1G APOSPC57056-250MG APOSPC57056-5G
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₇F₂N·ClH
MW: 179,595 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23378513
Núm. CAS: 1422344-12-4