Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57058-25G PC57058-5G
APOSPC57058-25GEA 1470 EUR
APOSPC57058-25G APOSPC57058-5G
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formula: C₄H₄F₄O₂
Pto. Ebullición: 93 °C (774 mm Hg)
Densidad: 1,3819 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412257
Núm. CAS: 1893-38-5
UN: 3272
ADR: 3,III