2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57070-1G PC57070-250MG PC57070-5G
APOSPC57070-1GEA 203 EUR
APOSPC57070-1G APOSPC57070-250MG APOSPC57070-5G
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657950
Núm. CAS: 25666-51-7