4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57071-1G PC57071-250MG PC57071-5G
APOSPC57071-1GEA 215 EUR
APOSPC57071-1G APOSPC57071-250MG APOSPC57071-5G
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,564 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922518
Núm. CAS: 2229260-52-8