5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57072-1G PC57072-250MG PC57072-5G
APOSPC57072-1GEA 195 EUR
APOSPC57072-1G APOSPC57072-250MG APOSPC57072-5G
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,564 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23382016
Núm. CAS: 870614-04-3