5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57074-1G PC57074-250MG PC57074-5G
APOSPC57074-1GEA 220 EUR
APOSPC57074-1G APOSPC57074-250MG APOSPC57074-5G
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27665753
Núm. CAS: 1190130-82-5