4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC57076-1G
PC57076-250MG
PC57076-5G
APOSPC57076-1GEA
111
EUR
APOSPC57076-1G
APOSPC57076-250MG
APOSPC57076-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₅BrClFO MW: 239,469 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28142598 Núm. CAS: 1702154-18-4 |