4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57077-1G PC57077-250MG PC57077-5G
APOSPC57077-1GEA 290 EUR
APOSPC57077-1G APOSPC57077-250MG APOSPC57077-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302,366 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922519
Núm. CAS: 2091710-10-8
UN: 3261
ADR: 8,III