2-Fluoro-7-chlorophenazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57079-1G PC57079-250MG
APOSPC57079-1GEA 111 EUR
APOSPC57079-1G APOSPC57079-250MG
2-Fluoro-7-chlorophenazine 95%
2-Fluoro-7-chlorophenazine
Formula: C₁₂H₆ClFN₂
Pto. de fusión: 225…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922521
Núm. CAS: 1346682-89-0