3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57083-1G PC57083-250MG
APOSPC57083-1GEA 719 EUR
APOSPC57083-1G APOSPC57083-250MG
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇FINO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31654715
Núm. CAS: 2092595-35-0