2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57086-1G PC57086-250MG
APOSPC57086-1GEA 42.2 EUR
APOSPC57086-1G APOSPC57086-250MG
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formula: C₈H₇BrF₃N
MW: 254.047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11153061
Núm. CAS: 1021056-39-2