3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57087-1G PC57087-250MG
APOSPC57087-1GEA 609 EUR
APOSPC57087-1G APOSPC57087-250MG
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formula: C₈H₇BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11153145
Núm. CAS: 1021116-42-6