4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57088-1G PC57088-250MG
APOSPC57088-1GEA 339 EUR
APOSPC57088-1G APOSPC57088-250MG
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formula: C₈H₇BrF₃N
MW: 254,047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11153109
Núm. CAS: 50885-29-5