4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57091-1G PC57091-250MG
APOSPC57091-1GEA 42.2 EUR
APOSPC57091-1G APOSPC57091-250MG
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄N
MW: 193.141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11153191
Núm. CAS: 62158-94-5