(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC5710-1G PC5710-250MG
APOSPC5710-1GEA 1120 EUR
APOSPC5710-1G APOSPC5710-250MG
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779107
Núm. CAS: 672906-72-8