2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC57102-1G PC57102-250MG PC57102-5G
APOSPC57102-1GEA 91.5 EUR
APOSPC57102-1G APOSPC57102-250MG APOSPC57102-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22200940
Núm. CAS: 1695920-54-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III