Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-bromo-6-fluoropyridine-3-carboxylate
PC57105-1G PC57105-250MG
APOSPC57105-1GEA 870 EUR
APOSPC57105-1G APOSPC57105-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698113
Núm. CAS: 1214385-74-6