Potassium trifluoromethanesulphinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium triflinate
PC5712-5G PC5712-1G
APOSPC5712-5GEA 760 EUR
APOSPC5712-5G APOSPC5712-1G
Potassium trifluoromethanesulphinate
Potassium trifluoromethanesulphinate
Formula: CF₃O₂S·K
MW: 172.168 g/mol
Pto. de fusión: 170…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054650
Núm. CAS: 41804-89-1
EINECS: 255-556-9